1-(2-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470540-5G
APOSOR470540-5GEA
1010
EUR
APOSOR470540-5G
1-(2-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
1-(2-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₃BrO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423148 CAS-Nummer: 1385694-47-2 |