Methyl 1-(2-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470541-5G
APOSOR470541-5GEA
1010
EUR
APOSOR470541-5G
Methyl 1-(2-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Methyl 1-(2-Bromophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₅BrO₃ Molecular Weight: 311,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423149 CAS-Nummer: 1385694-67-6 |