2-Amino-4-(aminomethyl)pyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR470543-1G
APOSOR470543-1GEA
601
EUR
APOSOR470543-1G
2-Amino-4-(aminomethyl)pyridine dihydrochloride
2-Amino-4-(aminomethyl)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₆H₉N₃·2ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20040454 CAS-Nummer: 618446-34-7 |