Ethyl 1-(2-Chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470544-5G
APOSOR470544-5GEA
1010
EUR
APOSOR470544-5G
Ethyl 1-(2-Chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Ethyl 1-(2-Chlorophenyl)-4-oxocyclohexanecarboxylate
Formel:
C₁₅H₁₇ClO₃ Molecular Weight: 280,747 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22423150 CAS-Nummer: 1385694-52-9 |