N-Cbz-4-(1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470545-5G
APOSOR470545-5GEA
397
EUR
APOSOR470545-5G
N-Cbz-4-(1,3-dioxolan-2-yl)aniline
N-Cbz-4-(1,3-dioxolan-2-yl)aniline
Formel:
C₁₇H₁₇NO₄ Molecular Weight: 299,321 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22375700 CAS-Nummer: 1224886-44-5 |