(Phenyl)(3-quinolyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470548-1G
APOSOR470548-1GEA
499
EUR
APOSOR470548-1G
(Phenyl)(3-quinolyl)methanol
(Phenyl)(3-quinolyl)methanol
Formel:
C₁₆H₁₃NO Molecular Weight: 235,281 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12833814 CAS-Nummer: 37045-15-1 |