(3-Pyridyl)(3-quinolyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470549-1G
APOSOR470549-1GEA 499 EUR
APOSOR470549-1G
(3-Pyridyl)(3-quinolyl)methanol
(3-Pyridyl)(3-quinolyl)methanol
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Molecular Weight: 236,269 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12833812
CAS-Nummer: 1183608-99-2