2-(4-Benzyl-2-morpholinyl)ethanamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470551-1G
APOSOR470551-1GEA
916
EUR
APOSOR470551-1G
2-(4-Benzyl-2-morpholinyl)ethanamine
2-(4-Benzyl-2-morpholinyl)ethanamine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O Molecular Weight: 220,311 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11108389 CAS-Nummer: 112914-08-6 |