(4-Bromo-2-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
Lieferant: Apollo Scientific
OR470552-5G
APOSOR470552-5GEA
1120
EUR
APOSOR470552-5G
(4-Bromo-2-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
(4-Bromo-2-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
Formel:
C₁₃H₇BrCl₂O Molecular Weight: 330,004 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12065414 CAS-Nummer: 1157395-92-0 |