8-Methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR470553-5G
APOSOR470553-5GEA
997
EUR
APOSOR470553-5G
8-Methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
8-Methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
Formel:
C₁₀H₁₁NO Molecular Weight: 161,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00464327 CAS-Nummer: 20151-47-7 |