2-(Cbz-amino)propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470555-5G
APOSOR470555-5GEA
499
EUR
APOSOR470555-5G
2-(Cbz-amino)propanamide
2-(Cbz-amino)propanamide
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00136699 CAS-Nummer: 2503-29-9 |