7-Hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470558-1G
APOSOR470558-1GEA
448
EUR
APOSOR470558-1G
7-Hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
7-Hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carbonitrile
Formel:
C₇H₄N₄O Molecular Weight: 160,133 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00973929 CAS-Nummer: 89642-01-3 |