3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470559-1G
APOSOR470559-1GEA
713
EUR
APOSOR470559-1G
3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
3-Bromo-7-chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₂BrClN₂S Molecular Weight: 273,537 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14706347 CAS-Nummer: 798574-82-0 |