4-(3-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Pyridin-3-yl)but-3-yn-1-ol
OR470563-5G
APOSOR470563-5GEA
331
EUR
APOSOR470563-5G
4-(3-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
4-(3-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Formel:
C₉H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12808175 CAS-Nummer: 138487-20-4 |