3-(4-Pyridyl)-2-propen-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR470566-5G
APOSOR470566-5GEA
916
EUR
APOSOR470566-5G
3-(4-Pyridyl)-2-propen-1-ol
3-(4-Pyridyl)-2-propen-1-ol
Formel:
C₈H₉NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384354 CAS-Nummer: 193002-34-5 |