4-(2-Hydroxyethyl)-4H-1,2,4-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)ethanol
OR470572-5G
APOSOR470572-5GEA
671
EUR
APOSOR470572-5G
4-(2-Hydroxyethyl)-4H-1,2,4-triazole
4-(2-Hydroxyethyl)-4H-1,2,4-triazole
Formel:
C₄H₇N₃O Molecular Weight: 113.118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03265455 CAS-Nummer: 66760-19-8 |