Methyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470573-1G
APOSOR470573-1GEA
397
EUR
APOSOR470573-1G
Methyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Methyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Formel:
C₈H₁₂N₂O₄ Molecular Weight: 200,192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22682789 CAS-Nummer: 1418117-76-6 |