Ethyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470574-1G
APOSOR470574-1GEA 397 EUR
APOSOR470574-1G
Ethyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Ethyl 3-(4-Methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoate
Formel: C₉H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 214,218 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22682790
CAS-Nummer: 1418117-73-3