Methyl 2-[(5-Bromo-2-pyridyl)oxy]acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470575-5G
APOSOR470575-5GEA
713
EUR
APOSOR470575-5G
Methyl 2-[(5-Bromo-2-pyridyl)oxy]acetate
Methyl 2-[(5-Bromo-2-pyridyl)oxy]acetate
Formel:
C₈H₈BrNO₃ Molecular Weight: 246,058 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13190760 CAS-Nummer: 845890-35-9 |