5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470578-1G
APOSOR470578-1GEA
601
EUR
APOSOR470578-1G
5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid
5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylic acid
Formel:
C₇H₈O₃S Molecular Weight: 172,202 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692953 CAS-Nummer: 135080-30-7 |