Methyl 5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470579-1G
APOSOR470579-1GEA
601
EUR
APOSOR470579-1G
Methyl 5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylate
Methyl 5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylate
Formel:
C₈H₁₀O₃S Molecular Weight: 186,228 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22682792 CAS-Nummer: 1418117-83-5 |