Ethyl 5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470580-1G
APOSOR470580-1GEA
601
EUR
APOSOR470580-1G
Ethyl 5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylate
Ethyl 5-Ethoxy-2-thiophenecarboxylate
Formel:
C₉H₁₂O₃S Molecular Weight: 200,255 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22682793 CAS-Nummer: 1418117-85-7 |