4-(3-Aminopropyl)-4H-1,2,4-triazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR470581-1G
APOSOR470581-1GEA
601
EUR
APOSOR470581-1G
4-(3-Aminopropyl)-4H-1,2,4-triazole
4-(3-Aminopropyl)-4H-1,2,4-triazole
Formel:
C₅H₁₀N₄ Molecular Weight: 126.16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093040 CAS-Nummer: 897054-15-8 |