Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470586-5G
APOSOR470586-5GEA
374
EUR
APOSOR470586-5G
Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Ethyl 3-(4-Methyl-1-piperazinyl)propanoate
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 200,278 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00785764 CAS-Nummer: 7148-05-2 |