3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470588-5G
APOSOR470588-5GEA
1350
EUR
APOSOR470588-5G
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenylacetonitrile
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxyphenylacetonitrile
Formel:
C₁₄H₁₇NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09834353 CAS-Nummer: 141333-36-0 |