2-Propoxy-phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Propoxyaniline
OR470591-5G
APOSOR470591-5GEA
916
EUR
APOSOR470591-5G
2-Propoxy-phenylamine
2-Propoxy-phenylamine
Formel:
C₉H₁₃NO Molecular Weight: 151,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00628992 CAS-Nummer: 4469-78-7 |