1-(Benzyloxy)-4-methylpyrrolidine-2,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR470595-5G
APOSOR470595-5GEA
1410
EUR
APOSOR470595-5G
1-(Benzyloxy)-4-methylpyrrolidine-2,3-dione
1-(Benzyloxy)-4-methylpyrrolidine-2,3-dione
Formel:
C₁₂H₁₃NO₃ Molecular Weight: 219,237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23381119 CAS-Nummer: 130865-70-2 |