Ethyl 3-Methyl-2-oxo-3-butenoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470596-1G
APOSOR470596-1GEA
804
EUR
APOSOR470596-1G
Ethyl 3-Methyl-2-oxo-3-butenoate
Ethyl 3-Methyl-2-oxo-3-butenoate
Formel:
C₇H₁₀O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23381118 CAS-Nummer: 50331-71-0 |