2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470601-5G
APOSOR470601-5GEA 713 EUR
APOSOR470601-5G
2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
2-(Hydroxymethyl)-N-methylbenzamide
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00157782
CAS-Nummer: 39976-03-9