3-(Aminomethyl)indoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470603-1G
APOSOR470603-1GEA
804
EUR
APOSOR470603-1G
3-(Aminomethyl)indoline
3-(Aminomethyl)indoline
Formel:
C₉H₁₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19215168 CAS-Nummer: 933698-55-6 |