N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470605-1G
OR470605-5G
APOSOR470605-1GEA
306
EUR
APOSOR470605-1G
APOSOR470605-5G
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
N-(3-Indolylmethyl)benzylamine
Formel:
C₁₆H₁₆N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17430949 CAS-Nummer: 57506-64-6 |