Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470607-5G
APOSOR470607-5GEA 713 EUR
APOSOR470607-5G
Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate
Ethyl 3-(3-Pyridyl)propanoate
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179,216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11045824
CAS-Nummer: 64107-54-6