Methyl 3-(2-Pyridyl)propanoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470609-5G
APOSOR470609-5GEA
300
EUR
APOSOR470609-5G
Methyl 3-(2-Pyridyl)propanoate
Methyl 3-(2-Pyridyl)propanoate
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,189 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18803099 CAS-Nummer: 28819-26-3 |