3-(2-Pyridyl)propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470610-5G
APOSOR470610-5GEA 997 EUR
APOSOR470610-5G
3-(2-Pyridyl)propanamide
3-(2-Pyridyl)propanamide
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,178 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384619
CAS-Nummer: 84199-91-7