3-(3-Pyridyl)propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470611-5G
APOSOR470611-5GEA
997
EUR
APOSOR470611-5G
3-(3-Pyridyl)propanamide
3-(3-Pyridyl)propanamide
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00956246 CAS-Nummer: 84199-99-5 |