3-(4-Pyridyl)propanamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470612-5G
APOSOR470612-5GEA
997
EUR
APOSOR470612-5G
3-(4-Pyridyl)propanamide
3-(4-Pyridyl)propanamide
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,178 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00956248 CAS-Nummer: 84200-07-7 |