Ethyl 3-(2-Pyridyl)propiolate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470613-5G
APOSOR470613-5GEA
1220
EUR
APOSOR470613-5G
Ethyl 3-(2-Pyridyl)propiolate
Ethyl 3-(2-Pyridyl)propiolate
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23381104 CAS-Nummer: 66869-70-3 |