Ethyl 3-(3-Pyridyl)propiolate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470614-5G
APOSOR470614-5GEA
1220
EUR
APOSOR470614-5G
Ethyl 3-(3-Pyridyl)propiolate
Ethyl 3-(3-Pyridyl)propiolate
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Molecular Weight: 175,184 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01073808 CAS-Nummer: 59608-03-6 |