Methyl 3-(4-Pyridyl)propiolate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470615-5G
APOSOR470615-5GEA
1220
EUR
APOSOR470615-5G
Methyl 3-(4-Pyridyl)propiolate
Methyl 3-(4-Pyridyl)propiolate
Formel:
C₉H₇NO₂ Molecular Weight: 161,157 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18205099 CAS-Nummer: 78584-33-5 |