4-(2-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Pyridin-2-yl)but-3-yn-1-ol
OR470620-5G
APOSOR470620-5GEA
517
EUR
APOSOR470620-5G
4-(2-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
4-(2-Pyridyl)-3-butyn-1-ol
Formel:
C₉H₉NO Molecular Weight: 147,174 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18384524 CAS-Nummer: 395652-44-5 |