1-Acetyl-3-piperidineacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470622-1G
APOSOR470622-1GEA
499
EUR
APOSOR470622-1G
1-Acetyl-3-piperidineacetic acid
1-Acetyl-3-piperidineacetic acid
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14582888 CAS-Nummer: 169253-07-0 |