3-(Boc-amino)-4-bromo-6-chloropyridazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR470623-1G
APOSOR470623-1GEA
397
EUR
APOSOR470623-1G
3-(Boc-amino)-4-bromo-6-chloropyridazine
3-(Boc-amino)-4-bromo-6-chloropyridazine
Formel:
C₉H₁₁BrClN₃O₂ Molecular Weight: 308,56 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23381126 CAS-Nummer: 1427475-32-8 |