2-Chloro-N-(4-pyridyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR470625-5G
APOSOR470625-5GEA 804 EUR
APOSOR470625-5G
2-Chloro-N-(4-pyridyl)acetamide
2-Chloro-N-(4-pyridyl)acetamide
Formel: C₇H₇ClN₂O
Molecular Weight: 170,596 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00996250
CAS-Nummer: 80650-46-0