1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
OR470634-1G
APOSOR470634-1GEA
804
EUR
APOSOR470634-1G
1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
1-(3,5-Dichlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)urea
Formel:
C₁₀H₁₀Cl₂N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00135183 CAS-Nummer: 199741-78-1 |