3'-Amino-4'-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(3-Amino-4-methylphenyl)ethanone
OR470638-1G
APOSOR470638-1GEA
134
EUR
APOSOR470638-1G
3'-Amino-4'-methylacetophenone
3'-Amino-4'-methylacetophenone
Formel:
C₉H₁₁NO Molecular Weight: 149,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07787585 CAS-Nummer: 17071-24-8 |