4-Bromo-3-(dibromomethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470639-5G
APOSOR470639-5GEA
1120
EUR
APOSOR470639-5G
4-Bromo-3-(dibromomethyl)benzonitrile
4-Bromo-3-(dibromomethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₄Br₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24335261 CAS-Nummer: 160313-49-5 |