Methyl 4-bromo-2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470640-5G
APOSOR470640-5GEA
713
EUR
APOSOR470640-5G
Methyl 4-bromo-2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoate
Formel:
C₁₃H₁₇BrN₂O₂ Molecular Weight: 313,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24335260 CAS-Nummer: 1434128-45-6 |