Methyl 5-bromo-3-(2-chloroacetyl)-2-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR470646-5G
APOSOR470646-5GEA
1330
EUR
APOSOR470646-5G
Methyl 5-bromo-3-(2-chloroacetyl)-2-hydroxybenzoate
Methyl 5-bromo-3-(2-chloroacetyl)-2-hydroxybenzoate
Formel:
C₁₀H₈BrClO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24335248 CAS-Nummer: 1434128-48-9 |