2-Amino-4-chloro-6-methoxyquinazoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470648-1G
APOSOR470648-1GEA
713
EUR
APOSOR470648-1G
2-Amino-4-chloro-6-methoxyquinazoline
2-Amino-4-chloro-6-methoxyquinazoline
Formel:
C₉H₈ClN₃O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18378817 CAS-Nummer: 1379296-48-6 |