4-(1-Pyrrolidylmethyl)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR470650-1G
APOSOR470650-1GEA
601
EUR
APOSOR470650-1G
4-(1-Pyrrolidylmethyl)phenylboronic acid
4-(1-Pyrrolidylmethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801708 CAS-Nummer: 1036991-20-4 |